B3680
Monoclonal Anti-Bone Morphogenetic Protein 6 antibody produced in mouse
clone 74219.11, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-BMP-6
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
74219.11, monoclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BMP6(654)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Monoclonal Anti-Bone Morphogenetic Protein 6 recognizes human BMP-6. The antibody shows no cross-reactivity with recombinant human (rh) BMP-2, rhBMP-4, rhBMP-5, and rhBMP-7.
Imunogênio
Aplicação
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?