B20223
Collagenase - DNase I - Dispase II blend
Tissue dissociation blend, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Clostridiopeptidase A, Clostridium histolyticum, DNase I, Deoxyribonuclease I, Deoxyribonucleate 5′-oligonucleotido-hydrolase, Dispase II, Protease from Bacillus polymyxa, collagenase, collagenase blend, enzyme blend, tissue dissociation blend
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥2 units/mL Dispase II
concentração
0.1 mg/mL (DNase)
1 mg/mL (collagenase)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3