Documentos Principais
AXYSCT200SSYS
Self standing screw cap tubes and attached caps with O-rings
capacity 2.0 mL, yellow, sterile
Sinônimo(s):
centrifuge tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiais
screw top cap
yellow
esterilidade
sterile
Características
RCF 20,000 × g
embalagem
pack of 500 tubes
case of 8 packs
fabricante/nome comercial
Axygen Inc
Corning
capacidade
2.0 mL