Documentos Principais
AXYSCT200SSAS
Screw cap tube
self-standing, size 2.0 mL, assorted colors, pkg of 8x500caps/cs, sterile
Sinônimo(s):
centrifuge tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
esterilidade
sterile
fabricante/nome comercial
Axygen Inc SCT-200-SS-A-S
Corning
embalagem
pkg of 8x500caps/cs
tamanho
2.0 mL
cor
assorted colors
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)