Documentos Principais
AXYSCT050SSRS
Self standing screw cap tubes and attached caps with O-rings
capacity 0.5 mL, red, sterile
Sinônimo(s):
centrifuge tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Materiais
red
screw top cap
esterilidade
sterile
Características
RCF 20,000 × g
embalagem
pack of 500 tubes
case of 8 packs
fabricante/nome comercial
Axygen Inc
Corning
capacidade
0.5 mL