Documentos Principais
AXYPCR384M2O
PCR microplate for ABI 3730, 3100 and MJ Thermocyclers
size 384 wells, conical bottom orange polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs
Sinônimo(s):
384 multiwell plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiais
conical bottom orange polypropylene wells
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Axygen Inc PCR-384M2-O
Corning
embalagem
pkg of 5x10plates/cs
volume máximo
50 μL
tamanho
384 wells
volume de trabalho
50 μL
adequação
suitable for PCR
tipo de ligação
non-treated surface
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)