Documentos Principais
AXYPCR384M2CS
PCR microplate for ABI 3730, 3100 and MJ Thermocyclers
384 well, sterile
Sinônimo(s):
384 multiwell plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Materiais
clear plate
clear polypropylene wells
esterilidade
sterile
embalagem
case of 50 ea
fabricante/nome comercial
Axygen Inc
Corning
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
384 wells
volume de trabalho
50 mL
adequação
suitable for PCR
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)