Documentos Principais
AXYPCR02LC
MAXYMum Recovery® PCR tubes
with flat caps, thin wall, size 0.2 mL, pkg of 10x1000tubes/cs
Sinônimo(s):
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiais
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
fabricante/nome comercial
Axygen Inc PCR-02-L-C
Corning
embalagem
pkg of 10x1000tubes/cs
tamanho
0.2 mL
cor
clear
conector
cap (push fit)
adequação
suitable for PCR
tipo de ligação
(ultra-low retention)
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)