Documentos Principais
AXYP96450RCS
Round bottom assay plate
size 96 wells, round bottom clear polypropylene wells, maximum volume 500 μL, pkg of 10x5plates/cs, sterile
Sinônimo(s):
96 multiwell plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiais:
clear plate
round bottom clear polypropylene wells
volume máximo:
500 μL
tamanho:
96 wells
volume de trabalho:
450 μL
Materiais
clear plate
round bottom clear polypropylene wells
esterilidade
sterile
Características
lid: no
skirt
fabricante/nome comercial
Axygen Inc P-96-450R-C-S
Corning
embalagem
pkg of 10x5plates/cs
volume máximo
500 μL
tamanho
96 wells
volume de trabalho
450 μL
tipo de ligação
non-treated surface
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)