Documentos Principais
AXYP96450RBK
Round bottom assay plate
size 96 wells, round bottom black polypropylene wells, maximum volume 500 μL, pkg of 10x5plates/cs
Sinônimo(s):
96 multiwell plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiais
round bottom black polypropylene wells
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Axygen Inc P-96-450R-BK
Corning
embalagem
pkg of 10x5plates/cs
volume máximo
500 μL
tamanho
96 wells
volume de trabalho
450 μL
adequação
suitable for PCR
tipo de ligação
non-treated surface
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)