Documentos Principais
AXYHTF10CBKHTRS
Axygen CO-RE style liquid level sensing filter tip
capacity 10 μL, case of 24 racks, sterile
Sinônimo(s):
pipet tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.13
fabricante/nome comercial:
Corning HTF10CBKHTRS
capacidade:
10 μL
esterilidade:
γ-irradiated
sterile
Características:
liquid level sensing
embalagem:
case of 2304 tips racked
case of 24 racks
esterilidade
γ-irradiated
sterile
Características
liquid level sensing
embalagem
case of 2304 tips racked
case of 24 racks
fabricante/nome comercial
Corning HTF10CBKHTRS
capacidade
10 μL
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)