AXYFX38445FPR
Pipette tips for Beckman® FX Robotics System
fine point, racked, capacity 45 μL, pkg of 5x3840tips/cs
Sinônimo(s):
pipet tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
volume:
45 μL
fabricante/nome comercial
Axygen Inc FX-384-45FP-R
Corning
embalagem
pkg of 5x3840tips/cs
capacidade
45 μL
volume
45 μL
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)