Documentos Principais
AV50179
Sigma-Aldrich
Anti-KCNK4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-K2p4.1, Anti-Potassium channel, subfamily K, member 4, Anti-TRAAK, Anti-TRAAK1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
43 kDa
reatividade de espécies
guinea pig, human, rat
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... KCNK4(50801)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human KCNK4
Aplicação
Anti-KCNK4 antibody produced in rabbit is suitable for western blotting at a concentration of 1.0μg/ml.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Potassium channel, subfamily K, member 4 (KCNK4) is a potassium channel protein containing two pore-forming P domains, expressed primarily in neural tissues. It has regulatory role in muscle contraction, osmotic regulation and action potential.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: ELGEVREKFLRAHPCVSDQELGLLIKEVADALGGGADPETNSTSNSSHSA
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Assignment of mouse cardiac two-pore background K+ channel gene (Kcnk4) to the proximal region of mouse chromosome 5.
A Fujita et al.
Genomics, 54(1), 183-184 (1998-11-10)