Documentos Principais
AV49916
Sigma-Aldrich
Anti-LRRC8E antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-FLJ23420, Anti-Leucine-rich repeat containing 8 family, member E
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
62 kDa
reatividade de espécies
horse, dog, human, guinea pig, bovine, rabbit, mouse, rat
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LRRC8E(80131)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human LRRC8E
Aplicação
Anti-LRRC8E antibody produced in rabbit is suitable for western blotting at a concentration of 0.5μg/ml.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Leucine rich repeat containing 8 family, member E (LRRC8E) is involved in proliferation and activation of lymphocytes and monocytes.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: LRELKQLKVLSLRSNAGKVPASVTDVAGHLQRLSLHNDGARLVALNSLKK
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Keiko Kubota et al.
FEBS letters, 564(1-2), 147-152 (2004-04-20)
In a previous study, we isolated a novel gene, LRRC8 (leucine-rich repeat-containing 8), in a girl with congenital agammaglobulinemia. We have now identified four unknown LRRC8-like genes, named TA-LRRP, AD158, LRRC5, and FLJ23420. Their predicted structures are very similar to