Documentos Principais
AV49075
Sigma-Aldrich
Anti-ST6GALNAC3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-PRO7177, Anti-SIAT7C, Anti-ST6-N-acetylgalactosaminide α-2,6-sialyltransferase 3, Anti-ST6GALNACIII
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
35 kDa
reatividade de espécies
human, rat, horse, dog, mouse, pig
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human ST6GALNAC3
Aplicação
Anti-ST6GALNAC3 antibody produced in rabbit is suitable for western blotting at a concentration of 1.0μg/ml.
Ações bioquímicas/fisiológicas
ST6 (alpha-N-acetyl-neuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase 3 (ST6GALNAC3; STY) catalyzes the transfer of sialic acids from CMP-sialic acid to glycoproteins and glycolipids. It is highly expressed in kidney and brain.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: HYYEQGRDECDEYFLHEHAPYGGHRFITEKKVFAKWAKKHRIIFTHPNWT
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Akiko Tsuchida et al.
Journal of biochemistry, 138(3), 237-243 (2005-09-20)
We isolated human ST6GalNAc III cDNA clones. The typical cDNA clones predicted a type II membrane protein of 305 amino acids with a short cytoplasmic transmembrane domain of sixteen amino acids and a catalytic domain of 280 amino acids. A