Documentos Principais
AV43340
Sigma-Aldrich
Anti-RNF146 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-DKFZP434O1427, Anti-RP3-351K20.1, Anti-Ring finger protein 146, Anti-dJ351K20.1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
39 kDa
reatividade de espécies
mouse, horse, rat, human
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RNF146(81847)
Descrição geral
Ring finger protein 146 (RNF146, Iduna) is a poly(ADP-ribose) polymer binding and PARsylation dependent E3 ubiquitin ligase which ubiquitinates proteins for degradation by proteosomes. RNF146 is neuroprotective due to its inhibition of Parthanatos via binding with Poly(ADP-ribose) (PAR). RNF146 regulates Wnt signaling via ubiquitylation of auto-PARsylated tankyrase.
Especificidade
Anti-RNF146 polyclonal antibody reacts with human and mouse ring finger protein 146 proteins.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human RNF146
Aplicação
Anti-RNF146 polyclonal antibody is used to tag ring finger protein 146 for detection and quantitation by Western blotting and in plasma by immunohistochemical (IHC) techniques. It is used as a probe to determine the roles ring finger protein 146 in Wnt signaling and neuroprotection.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: AVVAQHSLTQQRLLVSNANQTVPDRSDRSGTDRSVAGGGTVSVSVRSRRP
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)