AV43158
Anti-PRPF19 (AB2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-NMP200, Anti-PRP19, Anti-PRP19/PSO4 pre-mRNA processing factor 19 homolog (S. cerevisiae), Anti-PSO4, Anti-UBOX4, Anti-hPSO4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
55 kDa
reatividade de espécies
guinea pig, mouse, dog, rabbit, rat, human, horse, bovine
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRPF19(27339)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3