Key Documents
AV40359
Sigma-Aldrich
Anti-EIF4B antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-Eukaryotic translation initiation factor 4B
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
67 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EIF4B(1975)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human EIF4B
Ações bioquímicas/fisiológicas
IF4B contains 1 RRM (RNA recognition motif) domain and is required for the binding of mRNA to ribosomes. Functions of EIF4B are in close association with EEF4-F and EIF4-A. It binds near the 5′-terminal cap of mRNA in presence of EIF-4F and ATP and promotes the ATPase activity and the ATP-dependent RNA unwinding activity of both EIF4-A and EIF4-F.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: NPPARSQSSDTEQQSPTSGGGKVAPAQPSEEGPGRKDENKVDGMNAPKGQ
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3