AMAB91829
Anti-L1CAM antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL12984, purified by using Protein A, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
CD171,HSAS,HSAS1,MASA,MIC5,S10,SPG1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CL12984, monoclonal
linha de produto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
validação aprimorada
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG2a
Ensembl | Número de adesão de ser humano
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... L1CAM(3897)
Imunogênio
Aplicação
Características e benefícios
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)