AMAB90766
Monoclonal Anti-MST1R antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL0463, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Anti-CD136, Anti-CDw136, Anti-PTK8, Anti-RON
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CL0463, monoclonal
linha de produto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoblotting: 1 μg/mL
Isotipo
IgG1
sequência de imunogênio
EDPVVLSISPNCGYINSHITICGQHLTSAWHLVLSFHDGLRAVESRCERQLPEQQLCRLPEYVVRDPQGWVAGNLSARGDGAAGFTLPGFRFLPPPHPPSANLVPLKP
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MST1R(4486)
Imunogênio
Aplicação
Características e benefícios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Ligação
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)