Documentos Principais
ADAPF346382-EP
Adapter for Eppendorf® F-34-6-38 Rotor
holds 3 round-bottom tubes 2.6-7 mL, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Características
Holds 2.6 - 7 mL tubes
holds 3 round-bottom tubes 2.6-7 mL
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022637279
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with Rotor F-34-6-38
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG