Documentos Principais
ADAPA481550-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 5 x 50 mL conical tubes, for 500 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Materiais
conical bottom
Características
for use with aerosol-tight lid
holds 5 x 50 mL conical tubes
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022638769 (NA)
Parâmetros
3,100 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
122 mm
Diâmetro
31 mm
compatibilidade
for use with 500 mL rectangular bucket
Categorias relacionadas
Descrição geral
Adapters to fit various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf rotor A-4-81.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)