Documentos Principais
ADAPA481182-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 18 x 2.6 -7 mL reaction vessels, for 500 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Características
holds 18 x 2.6 -7 mL reaction vessels
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5810747007 (Global)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 500 mL rectangular bucket
Categorias relacionadas
Descrição geral
Adapters to fit various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf rotor A-4-81.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)