Documentos Principais
ADAPA438420-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 4 x 20 mL round-bottom tubes, for 90 mL rectangular bucket, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Materiais
flat bottom
Características
holds 4 x 20 mL round-bottom tubes
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022639382 (NA)
Parâmetros
2,750 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Diâmetro
22 mm
compatibilidade
for use with 90 mL rectangular bucket
Descrição geral
Adapter for use with 90 mL rectangular bucket in Eppendorf A-4-38 Rotor holds 4 x 20 mL round-bottom tubes and supplied as a pack of 2.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)