ADAPA438410-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 4 x 4-10 mL tubes, for 100 mL round buckets, pack of 2 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom
Características
for use with cap
holds 4 x 4-10 mL tubes
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022639269 (NA)
Parâmetros
2,850 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
100 mm
Diâmetro
16 mm
compatibilidade
for use with 100 mL round bucket
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP022639269-2EA | 4061835085132 |