Documentos Principais
ADAPA438225-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 2 x 25 mL round-bottom tube, pack of 2, for use with 90 mL rectangular bucket
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Materiais
flat bottom
Características
holds 2 x 25 mL round-bottom tube
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022639391 (NA)
Parâmetros
2,750 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Diâmetro
25 mm
compatibilidade
for use with 90 mL rectangular bucket
Descrição geral
Adapter for use with 90 mL rectangular bucket in Eppendorf A-4-38 Rotor. Holds 2 x 25 mL round-bottom tubes and supplied as a pack of 2.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)