A8229
Monoclonal Anti-A2B5 antibody produced in mouse
clone 105, purified immunoglobulin, lyophilized powder
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
105, monoclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
human, rat, chicken, mouse
técnica(s)
flow cytometry: 2.5 μg using using retinoic acid-differentiated NTera-2 human testicular embryonic carcinoma cell line (per 106 cells)
immunocytochemistry: 8-25 μg/mL using using NTera-2 human cell line
Isotipo
IgM
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?