A8106
Altanserin hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
3-[2-[4-(4-Fluorobenzoyl)-1-piperidinyl]ethyl]-2,3-dihydro-2-thioxo-4(1H)-quinazolinone hydrochloride hydrate
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
solubilidade
DMSO: >5 mg/mL
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.Fc1ccc(cc1)C(=O)C2CCN(CC2)CCN3C(=S)Nc4ccccc4C3=O
InChI
1S/C22H22FN3O2S.ClH.H2O/c23-17-7-5-15(6-8-17)20(27)16-9-11-25(12-10-16)13-14-26-21(28)18-3-1-2-4-19(18)24-22(26)29;;/h1-8,16H,9-14H2,(H,24,29);1H;1H2
chave InChI
MFGBKMPKRJCLPK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to serotonin receptors for your research needs.