A4355
Monoclonal Anti-ASPP1 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone LXO54.2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Apoptosis-stimulating protein of p53, 1, Anti-PPP1R13B, Anti-protein phosphatase 1 regulatory subunit 13B
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LXO54.2, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~175 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of human osteogenic sarcoma, U-2-OS
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PPP1R13B(23368)
mouse ... Ppp1r13b(21981)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3