A4086
Anti-ATF-2 (SS-16) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 65 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 5 μg using lysates of human K562 cells
microarray: suitable
western blot (chemiluminescent): 1:250 using whole cell extract of human K562 or Jurkat cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATF2(1386)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade