A2105
Anti-AP Endonuclease antibody, Mouse monoclonal
clone APEREF, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-AP lysase, Anti-APE/Ref1, Anti-APE1, Anti-APEN, Anti-APEX nuclease, Anti-APEX1, Anti-Apurinic/Apyrimidinic Endonuclease, Anti-HAP1, Monoclonal Anti-AP Endonuclease antibody produced in mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
APEREF, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37 kDa
reatividade de espécies
canine, human, rat, mouse
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using total cell extract of Raji cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APEX1(328)
mouse ... Apex1(11792)
rat ... Apex1(79116)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Artigos
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.