Documentos Principais
A0847
Sigma-Aldrich
Adenylyl Cyclase Toxin from Bordetella pertussis
≥70% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥50 units/mg protein
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥50 units/mg protein
peso molecular
177 kDa by amino acid sequence
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... CAMP(820)
mouse ... CAMP(12796)
rat ... CAMP(316010)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Adenylate cyclase toxin from Bordetella pertussis belongs to the family of pore-forming toxins. It converts host ATP to cyclic AMP (cAMP). May be used to affect intracellular cAMP levels in mammalian cells.
Definição da unidade
One unit will produce 1.0 μmol cAMP from ATP per minute at pH 8.0 at 30 °C
Reconstituição
When reconstituted with 50 μL of water, the protein is in 0.05 M Tris, 8 M urea, 0.002 M EDTA, pH 8.0.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2