A0729
Monoclonal Anti-Activin B antibody produced in mouse
clone 146807, purified immunoglobulin
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
146807, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
neutralization: 0.6-3.0 μg/mL using Activin B-induced hemoglobin expression in the K562 human chronic myelogenous leukemia cell line. (ND50)
western blot: 1-2 μg/mL
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... INHBB(3625)
Descrição geral
Monoclonal Anti-Activin B recognizes human activin B.
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3