A0483
Monoclonal Anti-Actin (20-33) antibody produced in rabbit
clone SIG2-AC2, ascites fluid
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SIG2-AC2, monoclonal
peso molecular
antigen ~42 kDa
reatividade de espécies
chicken, rat, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:400
western blot: 1:50-1:100 using chicken gizzard total extract
Isotipo
IgG
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTB(60)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- western blotting
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
forma física
Exoneração de responsabilidade