93359
TES
BioUltra, ≥99.5% (calc. based on dry substance, T)
Sinônimo(s):
Ácido 2-[(2-hidroxi-1,1-bis(hidroximetil)etil)amino]etanossulfônico, Ácido N-[Tris(hidroximetil)metil]-2-aminoetanossulfônico, Ácido livre TES
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99.5% (calc. based on dry substance, T)
forma
powder
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
resíduo de ignição
≤0.1% (as SO4)
perda
≤0.5% loss on drying, 110 °C
pH
3.5-5.0 (25 °C, 1 M in H2O)
faixa de pH útil
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
pf
~225 °C (dec.)
solubilidade
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.055
λ: 280 nm Amax: 0.045
cadeia de caracteres SMILES
OCC(CO)(CO)NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO6S/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13)
chave InChI
JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1