87528
Nα-Benzoyl-L-isoleucyl-L-glutamyl-glycyl-L-arginine-4-nitroanilide
≥97.0% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
Bz-Ile-Glu-Gly-Arg-pNA
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Nα-Benzoyl-L-isoleucyl-L-glutamyl-glycyl-L-arginine-4-nitroanilide, ≥97.0% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)c1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C32H43N9O9/c1-3-19(2)27(40-28(45)20-8-5-4-6-9-20)31(48)39-24(15-16-26(43)44)29(46)36-18-25(42)38-23(10-7-17-35-32(33)34)30(47)37-21-11-13-22(14-12-21)41(49)50/h4-6,8-9,11-14,19,23-24,27H,3,7,10,15-18H2,1-2H3,(H,36,46)(H,37,47)(H,38,42)(H,39,48)(H,40,45)(H,43,44)(H4,33,34,35)/t19-,23-,24-,27-/m0/s1
chave InChI
ZYECEUZMVSGTMR-LBDWYMBGSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)