Key Documents
68599
Sigma-Aldrich
UV-VIS detectable IEF Marker solution
pI 7.2, 1 mg/mL in 10 mM NaOH, 0.45 μm filtered
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.26
esterilidade
0.45 μm filtered
forma
liquid
concentração
1 mg/mL in 10 mM NaOH
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Suitable as IEF marker for HPCE and IEF gels.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2