39890
N,N-Dimethylcasein
BioReagent, suitable as Substrate for Proteolytic Enzymes
Sinônimo(s):
N,N-Dimethylated casein
About This Item
Produtos recomendados
product name
N,N-Dimethylcasein, BioReagent, for spectrophotometric det. of enzyme activity
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
qualidade
for spectrophotometric det. of enzyme activity
solubilidade
water: 1.0 mg/mL, clear, colorless
λ
0.1 % in H2O (TBS test)
Absorção UV
λ: 340 nm Amax: ≤0.08
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3