36676
Endosulfan sulfate
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=C(Cl)[C@]2(Cl)C3COS(=O)(=O)OCC3[C@@]1(Cl)C2(Cl)Cl
InChI
1S/C9H6Cl6O4S/c10-5-6(11)8(13)4-2-19-20(16,17)18-1-3(4)7(5,12)9(8,14)15/h3-4H,1-2H2/t3?,4?,7-,8+
chave InChI
AAPVQEMYVNZIOO-WINLOITPSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Artigos
GC Analysis of Agricultural Pesticides (Standard) on SLB®-5ms
Protocolos
US EPA Method 8081: GC Analysis of Organochlorine Pesticides on Equity®-5