36098
Anti-Rabbit IgG F(ab′)2 fragment - Atto 488, whole molecule antibody produced in goat
1 mg/mL protein
Sinônimo(s):
Atto 488-[F(ab′)2 fragment goat-Anti-rabbit IgG], whole molecule
About This Item
Produtos recomendados
conjugado
Atto 488 conjugate
Nível de qualidade
forma do anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
contém
50% glycerol as stabilizer
reatividade de espécies
rabbit
concentração
1 mg/mL protein
fluorescência
λex 500 nm; λem 522 nm in PBS
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Nota de preparo
Nota de análise
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Artigos
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.