298M-1
Myosin, Smooth Muscle (SMMS-1) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
100
500
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SMMS-1, monoclonal
descrição
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
embalagem
vial of 0.1 mL concentrate (298M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (298M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (298M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (298M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (298M-18)
fabricante/nome comercial
Cell Marque™
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotipo
IgG1κ
controle
breast
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
visualização
cytoplasmic
Informações sobre genes
human ... MYH11(4629)
Descrição geral
Qualidade
IVD | IVD | IVD | RUO |
Ligação
forma física
Nota de preparo