243R-1
Desmin (EP15) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
100
500
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
EP15, monoclonal
descrição
(For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart))
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
embalagem
vial of 0.1 mL concentrate (243R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (243R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (243R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (243R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (243R-18)
fabricante/nome comercial
Cell Marque™
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotipo
IgG
controle
skeletal muscle
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
visualização
cytoplasmic
Informações sobre genes
human ... DES(1674)
Descrição geral
Qualidade
IVD | IVD | IVD | RUO |
Ligação
forma física
Nota de preparo