229R-1
Calcitonin (SP17) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
100
500
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SP17, monoclonal
descrição
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
embalagem
vial of 0.1 mL concentrate (229R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (229R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (229R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (229R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (229R-18)
fabricante/nome comercial
Cell Marque™
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotipo
IgG
controle
medullary carcinoma of thyroid
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
visualização
cytoplasmic
Descrição geral
Immunohistochemical staining with anti-calcitonin antibody has proven to be an effective way of demonstrating calcitonin-producing cells in the thyroid. C-cell hyperplasia and medullary thyroid carcinomas stain positive for calcitonin. Studies of calcitonin have resulted in the identification of a wide spectrum of C-cell proliferative abnormalities. citationcitationcitationcitationcitation
Qualidade
IVD | IVD | IVD | RUO |
Ligação
forma física
Nota de preparo