167032K
MAPTRIX-E-ADTPPV
Cadherin Mimetic, aqueous solution
About This Item
esterilidade
Filtered sterilized solution
Formulário
aqueous solution
peso molecular
~23.2 kDa
embalagem
pkg of 2.5 mg
concentração
0.5 mg/mL protein
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Especificidade de ligação
Receptor: EC1 (E-cad)
Domain: EC1 (E-cad)
Binding Motif: ADTPPV
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Características e benefícios
- Biochemically-defined, animal-free cell culture surfaces designed to enhance cell performance
- MAPTrix™ produces a uniform ECM surface that provides a highly controlled 2D extracellular microenvironment for cell cultures and related applications
- Adhesion properties of the mussel adhesive protein makes the coating reproducible & reliable
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Artigos
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.