137259
PIPES disodium salt
EMPROVE® EVOLVE
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
PIPES disodium salt, 1,4-Piperazinediethanesulfonic acid disodium salt, Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulfonic acid) disodium salt
About This Item
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EVOLVE
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
Endotoxin and microbial; tested
pH
6.1-7.5
faixa de pH útil
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
pKa
6.8
adequação
suitable for manufacturing use
atividade externa
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2.2Na/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16;;/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
GMHSTJRPSVFLMT-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3