12676
Apigenin 7-O-neohesperidoside
≥99.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Rhoifolin, Rhoifoloside
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
Formulário
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
white to light yellow
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2Oc3cc(O)c4C(=O)C=C(Oc4c3)c5ccc(O)cc5)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H30O14/c1-10-20(32)22(34)24(36)26(37-10)41-25-23(35)21(33)18(9-28)40-27(25)38-13-6-14(30)19-15(31)8-16(39-17(19)7-13)11-2-4-12(29)5-3-11/h2-8,10,18,20-30,32-36H,9H2,1H3/t10-,18+,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+/m0/s1
chave InChI
RPMNUQRUHXIGHK-PYXJVEIZSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?