11631
D-Glucosamine 3-sulfate
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
GlcN-3S
Ensaio
≥98.0% (TLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D 55.0±2.0
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1OS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H13NO8S/c7-3-5(15-16(11,12)13)4(9)2(1-8)14-6(3)10/h2-6,8-10H,1,7H2,(H,11,12,13)/t2-,3-,4-,5-,6?/m1/s1
chave InChI
UZUBNIPDAIVWIE-IVMDWMLBSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Artigos
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.