11012005
OACP4 C
human gastric cardia, pleiomorphic: epithelial and fibroblastoid cells, cytoplasmic protrusions
About This Item
Produtos recomendados
product name
OACP4 C,
fonte biológica
human gastric cardia
Nível de qualidade
descrição
Gastric cardia adenocarcinoma
modo de crescimento
adherent
cariótipo
Aneuploid 53-57 chromosomes
morfologia
Pleiomorphic: both epithelial and fibroblastoid cells with cytoplasmic protrusions
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Descrição de linhagem celular
Cultures derived from ECACC stocks of this cell line have been whole genome sequenced (Contino, et al 2016) confirming the presence of many of the known mutations that drive oesophageal cancer.
Perfil do DNA
Amelogenin: X
CSF1PO: 11
D13S317: 12
D16S539: 12
D5S818: 9
D7S820: 9,11
THO1: 9
TPOX: 11
vWA: 16
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Citação
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3