09817
Collodion solution
for microscopy, 2% in amyl acetate
Sinônimo(s):
Cellulose nitrate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
for microscopy
Formulário
liquid
concentração
2% in amyl acetate
cor
colorless
índice de refração
n/D 1.390-1.410
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=O)([O-])OC3OC(C(C(C3O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-])OC4OC(C(C(C4O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-])CO[N+](=O)[O-])CO[N+](=O)[O-].O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H14N8O27.C12H22O11/c21-13(22)37-1-3-5(7(43-16(27)28)10(46-19(33)34)12(40-3)47-20(35)36)41-11-9(45-18(31)32)8(44-17(29)30)6(42-15(25)26)4(39-11)2-38-14(23)24;13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-12H,1-2H2;3-20H,1-2H2
chave InChI
OWWGYSXLINVAES-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
100.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
38 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?