Documentos Principais
05482
Sigma-Aldrich
Albumina sérica bovina
fraction V, ≥96% (GE)
Sinônimo(s):
Albumina bovina, Albumina, soro bovino, BSA
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.27
fonte biológica
bovine
Ensaio
≥96% (GE)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
~66 kDa
Mr ~67000
purificado por
heat shock fractionation
perda
≤5% loss on drying
pH
5.0-6.0 (10 mg/mL in H2O)
solubilidade
H2O: 40 mg/mL, clear to faintly turbid, faintly yellow to greenish-yellow
H2O: slightly soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Albumin from bovine serum has been used as a test compound for detecting the weaker, distal chromatin co-associations by using enhanced 4C (e4C, enhanced chromosome conformation capture on chip) technique.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Certos epítopos conformacionais e sequência primária de BSA são alérgenos suspeitos em alergias a carne de vaca e leite em humanos.
Bovine serum albumin also referred to as BSA or Fraction V is a protein isolated from cows. BSA can block vacant binding sites in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) in both poly-l-lysine (PLL)-treated as well as non-treated microwells. It can also trigger insulin dependent diabetes mellitus in humans.
Nota de preparo
Pode-se referir à albumina sérica como Fração V. Esta convenção de nomenclatura é derivada do método original de Cohn para fracionamento de proteínas séricas usando precipitação com etanol frio. A albumina sérica foi encontrada na quinta fração de etanol usando o método de Cohn. Desde então, o termo “Fração V” foi usado por alguns para descrever a albumina sérica, independentemente do método de preparo. Outros usaram este termo para descrever a albumina sérica purificada por métodos de fracionamento com etanol que foram altamente modificados desde o método de Cohn original foi descrito. A Sigma-Aldrich fabrica e distribui albuminas séricas purificadas a partir de diversos métodos primários, inclusive o método de fracionamento de Cohn verdadeiro, métodos de fracionamento de etanol modificados, choque térmico e cromatografia. Etapas de purificação adicionais podem incluir cristalização ou filtração de carvão.
By a modified Cohn procedure, using cold ethanol, pH and low temperature precipitation.
Outras notas
As chiral complexing agent in the resolution of dansyl DL amino acids
Sales restrictions may apply
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)